Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de polímero MetroMax i™, parte superior fenólica gris con bastidor en 3 lados
Código de producto. 15987041
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
47,75 × 30 × 40,5 pulg (121,3 × 76,2 × 101,6 cm)
Incluye:
Bastidor en 3 lados
Tipo de producto:
Mesa fija
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Tipo de producto unitSize
15987041 47,75 × 30 × 40,5 pulg (121,3 × 76,2 × 101,6 cm) Bastidor en 3 lados Mesa fija cada uno
1 options
Código de producto. 15987041 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LT48XUPG3
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga su laboratorio limpio con la mesa de trabajo de laboratorio de polímero Metro MetroMax i™, que ofrece una resistencia superior a la corrosión con la protección de productos antimicrobianos Microban™ integrada.
Estas mesas de trabajo proporcionan la plataforma de producto ideal, tienen un diseño modular y ofrecen la máxima flexibilidad en función de los requisitos de la aplicación.
  • Construcción de polímeros avanzada para entornos de laboratorio corrosivos
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters and accessories must be ordered separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa fija
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 47,75 × 30 × 40,5 pulg (121,3 × 76,2 × 101,6 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 40,5 in
Altura (métrico) 101,6 cm
Incluye Bastidor en 3 lados
Longitud (imperial) 47,75 in
Longitud (métrico) 121,3 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Polímero