Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio, protector de salpicaduras
Código de producto. 15907041
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Negro
Longitud (imperial):
45,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Longitud (imperial) unitSize
15907041 Negro 45,75 in cada uno
15917041 Gris 45,75 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15907041 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LT48BSB
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Combine el largo y el color con la encimera seleccionada.
  • 10,2 cm de alto
  • Se acopla a la mesa fenólica con orificios preperforados
Especificaciones
Tipo de producto Protector de salpicaduras
Color Negro
Altura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 10,2 cm
Longitud (imperial) 45,75 in
Longitud (métrico) 116,2 cm