Learn More
Metro™ Accesorios para mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, ganchos de uso general
Código de producto. 15996931
Cambiar vista
Click to view available options
Acabado:
Cromado
Interior de
Anchura (imperial):
0,38 in
2 in
Anchura (métrico):
9,6 mm
5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado Anchura (imperial) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15996931 Interior de 0,38 in 9,6 mm cada uno
15986931 Cromado 2 in 5 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15996931 Proveedor Metro™ N.º de proveedor HK23S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.35€
    8.49€ / paquete de 1
    Ahorro 1.86€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Mantenga su espacio de trabajo organizado y los elementos al alcance de la mano. Los ganchos de uso general Metro son perfectos para su uso con las mesas de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super.
  • Posibilidad de elegir ganchos para usarse con mesas con suspensiones
Especificaciones
Tipo de producto Gancho de uso general
Certificaciones/conformidad NSF
Fondo (imperial) 1,69 in
Fondo (métrico) 4,29 cm
Acabado Interior de
Para utilizar con (equipo) Estantes «Cantilever» para mesas de trabajo con suspensiones
Altura (imperial) 3,44 in
Altura (métrico) 8,7 cm
Tamaño Pequeño
Modelo A presión
Anchura (imperial) 0,38 in
Anchura (métrico) 9,6 mm