Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super con suspensión
Descripción
- 76 cm de ancho
- Equipado con postes traseros fijos de 223,5 cm y pies de nivelación delanteros
Información de órdenes
Cantilever shelves and wheels sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mesa de trabajo |
| Fondo (imperial) | 30 in |
| Fondo (métrico) | 76,2 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
| Altura (imperial) | 34 in |
| Altura (métrico) | 86,4 cm |
| Incluye | Suspensión |
| Longitud (imperial) | 60 in |
| Longitud (métrico) | 152,4 cm |
| Mostrar más |