Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 2.81 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 2.81-180 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Línea de productos | Novus |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone. |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Alias de gen | GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N |
| Mostrar más |