Descripción
Azurocidin/CAP37/HBP Monoclonal specifically detects Azurocidin/CAP37/HBP in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Azurocidin/CAP37/HBP |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | B-K37 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | AZAMP, AZU, azurocidin, azurocidin 1, CAP37Heparin-binding protein, cationic antimicrobial protein 37, HBPCationic antimicrobial protein CAP37, HUMAZUR, NAZC, neutrophil azurocidin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human Azurocidin/Cap37/HBP |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |