Learn More
Metildifenilmetano, TRC
Código de producto. 30479370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479370 250 mg 250 miligramos
30475800 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479370 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312573250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-00-0
Fórmula molecular C14H14
Peso molecular (g/mol) 182.26
Sinónimo 1,1'-Ethylidenebis[benzene], 1,1-Diphenylethane, NSC 33534, Pabsol 300
Nombre IUPAC 1-feniletilbenceno
SMILES CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyldiphenylmethane
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1096
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.