Learn More
Metilciclopentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylcyclopentane |
| CAS | 96-37-7 |
| Fórmula molecular | C6 H12 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | Methylcyclopentane, 1-Methyl-cyclopentanecarbaldehyde, Methycyclopentane, NSC 24836 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCC1 |
| Nombre IUPAC | metilciclopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 84.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0939 |