Learn More
Metilciclohexano, 99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11994431 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11984431 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11994431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433770025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    392.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 35.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-87-2 | C7H14 | 98.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-87-2
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00001497
Clave InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
Nombre IUPAC metilciclohexano
SMILES CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclohexane
Punto de fusión -126.3°C
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 101.0°C
Temperatura de inflamación −3°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CH3
Índice de refracción 1.4210 to 1.4230
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15,6118
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride,,ether,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%
Grado Espectroscopia
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylcyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylcyclohexane