Learn More
Metilciclohexano, 99%, grado espectrofotométrico, Solstice
Código de producto. 15622800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15622800 2 L Frasco de vidrio 2 litros
15612800 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15622800 Proveedor Fluka N.º de proveedor 2596912L
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Grado espectrofotométrico, 99 %
  • Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-87-2
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00001497
Clave InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
Nombre IUPAC metilciclohexano
SMILES CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylcyclohexane
Punto de fusión -126 °C
Densidad 0,77g/mL a 25 °C
Punto de ebullición 100 °C a 102 °C
Temperatura de inflamación −4 °C (24,8 °F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11CH3
Índice de refracción 1.422
Cantidad 2 L
Número UN UN2296
Beilstein 505972
Formula Weight (peso de la fórmula) 98,19g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado Esprectrofotométrico