Learn More
Metilciclohexano, 99%, grado espectrofotométrico, Honeywell Riedel-de Haën™
Descripción
- Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methylcyclohexane |
| Punto de fusión | -126°C |
| Densidad | 0.77g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 100°C to 102°C |
| Temperatura de inflamación | −4°C (24.8°F) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H11CH3 |
| Índice de refracción | 1.422 |
| Cantidad | 1 L |
| Número UN | UN2296 |
| Mostrar más |