Learn More
Violeta de metil (grado técnico), TRC
Código de producto. 30136895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136895 2.5 g 2.50 g
30135802 500 mg 500 miligramos
30011508 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2205732.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52080-58-7
Fórmula molecular C24 H27 N3
Peso molecular (g/mol) 357.491
Sinónimo C.I. Solvent Violet 8, Aizen Methyl Violet Base, Baso Violet 608, Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, N-Me derivs., Brilliant Oil Violet Base, C.I. 42535:1, C.I. 42535B, Fat Soluble Violet K, Methyl Violet 2B Base
Nombre IUPAC 4-[[4-(dimetilamino)fenilo]-(4-metiliminociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]-N,N-dimetilanilina
SMILES CN=C1C=CC(=C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solvent Violet 8
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27N3/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5/h6-17H,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.22