Learn More
Metilfenil sulfona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10737202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10737202 5 g Frasco de vidrio 5 g
10133001 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10737202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 353040050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3112-85-4 | C7H8O2S | 156.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3112-85-4
Fórmula molecular C7H8O2S
Peso molecular (g/mol) 156.2
Número MDL MFCD00014741
Clave InChI JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
PubChem CID 18369
Nombre IUPAC metilsulfonilbenceno
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl phenyl sulfone
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 85°C to 88°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SO2C6H5
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and chloroform,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl phenyl sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.