Learn More
Metilfenil sulfona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419253 50 g 50 g
11409253 10 g 10 g
11429253 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419253 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11727.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3112-85-4 | C7H8O2S | 156.199 g/mol
Methyl phenyl sulfone, a versatile building block for the construction of chemicals with diverse functionalities
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La metilfenil sulfona es un compuesto básico versátil para la fabricación de productos químicos con diversas funcionalidades.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol, benceno y cloroformo. Parcialmente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3112-85-4
Fórmula molecular C7H8O2S
Peso molecular (g/mol) 156.199
Número MDL MFCD00014741
Clave InChI JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl phenyl sulfone, methylsulfonyl benzene, phenyl methyl sulfone, benzene, methylsulfonyl, sulfone, methyl phenyl, phenylsulfonyl methane, methylphenylsulfone, methylsulphonyl benzene, methanesulfonylbenzene, methyl phenyl sulphone
PubChem CID 18369
Nombre IUPAC metilsulfonilbenceno
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl phenyl sulfone
Punto de fusión 85°C to 88°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1906914
Información de solubilidad Soluble in methanol,ethanol,benzene,and chloroform. Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.2
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl phenyl sulfone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (Methylsulphonyl)benzene