Especificaciones
| Envase | Frasco |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl orange mixed solution. |
| Notas de grado de pureza | EU Ph Ref: 1054801 |
| Concentración | 0.1% in alcohol: water - 20:80 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Eu. Ph. |