Learn More
Difenilacetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440578 5 g 5 g
11450578 25 g 25 g
11460578 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24694.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3469-00-9 | C15H14O2 | 226.28 g/mol
Methyl diphenylacetate is used as a chemical, organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil difenilacetato se utiliza como producto intermedio químico y orgánico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3469-00-9
Fórmula molecular C15H14O2
Peso molecular (g/mol) 226.28
Número MDL MFCD00025869
Clave InChI AORIUCNKPVHMTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl diphenylacetate, diphenylacetic acid, methyl ester, acetic acid, diphenyl-, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl-, methyl ester, methyldiphenylacetate, cbmicro_020304, acmc-209i9m, c6h5 2chcooch3, diphenylacetic acid methyl ester
PubChem CID 77019
Nombre IUPAC metil 2,2-difenilacetato
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl diphenylacetate
Punto de fusión 59°C to 61°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.28
Porcentaje de pureza 98%