Learn More
Bencilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408436 50 g 50 g
11418436 250 g 250 g
11498426 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11408436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15907.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-89-1
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.274
Número MDL MFCD00004446
Clave InChI LJFIHTFNTGQZJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl benzilate, methylbenzilate, methyl diphenylglycolate, benzilic acid methyl ester, benzilic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, methyl ester, diphenylglycolic acid methyl ester, hydroxy-diphenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2,2-di phenyl acetate, methyl benzillate
PubChem CID 66159
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2,2-difenilacetato de metilo
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl benzilate
Punto de fusión 73°C to 76°C
Punto de ebullición 187°C (13 mmHg)
Cantidad 50 g
Beilstein 2121492
Índice Merck 14,1080
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Porcentaje de pureza 98%