Learn More
Metil-alfa,alfa-difenil-4-morfolinbutironitrilo (mezcla de regioisómeros), TRC
Código de producto. 30477471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477471 50 mg 50 miligramos
30473865 250 mg 250 miligramos
30475573 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30308050MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutyronitrile(Regioisomer Mixture)
Fórmula molecular C21H24N2O
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H24N2O/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20;1-18(23-12-14-24-15-13-23)16-21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2*2-11,18H,12-16H2,1H3
SMILES CC(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C#N)CN3CCOCC3.CC(CC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C#N)N6CCOCC6
Peso molecular (g/mol) 320.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.19