Learn More
AlphaB Crystallin/CRYAB Antibody (CRYAB/4663), HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18611664 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611664 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611664 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320769H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
AlphaB Crystallin/CRYAB Monoclonal antibody specifically detects AlphaB Crystallin/CRYAB in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno AlphaB Crystallin/CRYAB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CRYAB/4663
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen alpha B crystallin, alpha(B)-crystallin, alpha-crystallin B chain, CRYA2alpha crystallin B chain, crystallin, alpha B, CTPP2, Heat shock protein beta-5, heat-shock 20 kD like-protein, HSPB5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length AlphaB Crystallin/CRYAB protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Sensory Systems, Signal Transduction, Tyrosine Kinases, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1410
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus