Learn More
4-Fluorofenilacetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494927 5 g 5 g
15404937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32236.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34837-84-8 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34837-84-8
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD00800608
Clave InChI AJPPKGMEHMXPMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-4-fluorophenyl acetate, methyl 4-fluorophenylacetate, 4-fluorophenylacetic acid methyl ester, pubchem24389, acmc-209iaq, methyl-4-fluorphenylacetate, methyl-4-fluorophenylacetate, methyl 4-fluorophenyl-acetate, methyl 4-fluorophenyl acetate
PubChem CID 2733233
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)acetato de metilo
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-fluorophenylacetate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 98%