Learn More
Metil 3-fluorofenilacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10469242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10469242 5 g Frasco de vidrio 5 g
10307561 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10469242 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64123-77-9 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64123-77-9
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.17
Número MDL MFCD03093288
Clave InChI OXYLCGRXCQARQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-3-fluorophenyl acetate, methyl 3-fluorophenylacetate, methyl3-fluorophenylacetate, methyl 3-fluorophenyl acetate, 3-fluorobenzeneacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3-fluoro-, methyl ester, 3-fluorophenylacetic acid methyl ester, 3-fluorophenyl acetic acid methyl ester, 3-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, 2-3-fluorophenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2734108
Nombre IUPAC metil 2-(3-fluorofenil)acetato
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-fluorophenylacetate
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2CO2H
Índice de refracción 1.4870 to 1.489
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido