Learn More
Metil 3-bromo-5-fluorofenilacetato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-bromo-5-fluorophenylacetate |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.06 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
| Forma física | Sólido |