Learn More
Metil 2-fluorofenilacetato, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10780961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10780961 5 g Frasco de vidrio 5 g
10247180 25 g Frasco de vidrio 25 g
11904921 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10780961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304640050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 57486-67-6
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.17
Número MDL MFCD00800605
Clave InChI TWXVEZBPKFIMBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-2-fluorophenyl acetate, methyl 2-fluorophenyl acetate, methyl 2-fluorophenylacetate, 2-fluorophenylacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 2-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-2-fluorophenyl ethanoate, 2-fluoro-phenylacetic acid methyl ester, 2-2-fluorophenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2733230
Nombre IUPAC metil 2-(2-fluorofenil)acetato
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-fluorophenylacetate
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4890 to 1.4910
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
RU– Solo para uso en investigación