Learn More
2-Cloro-4-fluorofenilacetato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10492451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10492451 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10492451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304780050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate
Nombre de nota 98%
CAS 214262-88-1
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H8ClFO2
Fórmula lineal ClC6H3(F)CHCOCH3
Índice de refracción 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00800611
Cantidad 5 g
Sinónimo methyl 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetate, methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate, benzeneacetic acid, 2-chloro-4-fluoro-, methyl ester, methyl-2-chloro-4-fluorophenylacetate, pubchem16488, methyl 2-chloro-4-fluorophenyl acetate, methyl2-2-chloro-4-fluorophenyl acetate, 2-chloro-4-fluorophenyl-acetic acid methyl ester, 2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid methyl ester, methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate 98
Clave InChI DFTYYBRLWCAUHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC1=CC=C(F)C=C1Cl
Nombre IUPAC 2-(2-cloro-4-fluorofenil)acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 202.61
PubChem CID 736123
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.51
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido