Learn More
Acetato de metil 2,2-bis(4-hidroxifenil), TRC
Código de producto. 30137169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137169 5 g 5 g
30136050 2.5 g 2.50 g
17920325 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2941655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5129-00-0
Fórmula molecular C15 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 258.27
Sinónimo Acetic acid, bis(p-hydroxyphenyl)-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Methyl 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl bis(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl bis(p-hydroxyphenyl)acetate
Nombre IUPAC Acetato de metil 2,2-bis(4-hidroxifenil)
SMILES COC(=O)C(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,2-bis(4-Hydroxyphenyl)acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O4/c1-19-15(18)14(10-2-6-12(16)7-3-10)11-4-8-13(17)9-5-11/h2-9,14,16-17H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0892
Porcentaje de pureza >95%