Learn More
Clorhidrato de 1-bencil-4-oxopiperidina-3-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461510 25 g 25 g
11471510 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461510 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26930.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3939-01-3 | C7H3F2N | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3939-01-3
Número MDL MFCD00012799
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Fórmula molecular C14H18ClNO3
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidine-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-carbomethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, methyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hcl, 1-benzyl-3-methoxycarbonyl-4-piperidone hcl, pubchem12956, acmc-1cll5, ksc790s5l
Clave InChI BRADBAOVPACOQQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2.Cl
Nombre IUPAC 1-bencil-4-oxopiperidina-3-carboxilato de metilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 283.75
PubChem CID 107479
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.75
Porcentaje de pureza 95%