Learn More
Metoxicloro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465999 25 g 25 g
15455999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63839.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Molécula con actividad estrogénica
Molecule with estrogenic activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-43-5
Fórmula molecular C16H15Cl3O2
Peso molecular (g/mol) 345.644
Número MDL MFCD00000803
Clave InChI IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxychlor, p,p'-methoxychlor, dmdt, dimethoxy-ddt, methoxy-ddt, methoxcide, metox, maralate, marlate, moxie
PubChem CID 4115
ChEBI CHEBI:6842
Nombre IUPAC 1-Metoxi-4-[2,2,2-tricloro-1-(4-metoxifenil)etil]benceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxychlor
Punto de fusión 87°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 2057367
Índice Merck 14,5990
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.65
Forma física Polvo cristalino