Learn More
Dímero de metoxi(ciclooctadieno)iridio(I), Ir nominalmente, 58 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496645 1 g 1 g
15406655 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044967.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Sensible a la luz, el aire y la humedad
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12148-71-9
Fórmula molecular C18H30Ir2O2
Peso molecular (g/mol) 662.87
Número MDL MFCD08459360
Clave InChI SGBSCFWMCJNCRM-MIXQCLKLSA-N
Sinónimo bis 1,5-cyclooctadiene di-mu-methoxydiiridium i, 1,5-cyclooctadiene methoxy iridium i dimer
PubChem CID 124202702
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; iridio; metanol
SMILES CO[Ir+].CO[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Color Amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo IR nominal 58 %
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 662.88
Concentration or Composition (by Analyte or Components) IR nominal 58 %
Forma física Polvo