Learn More
Methionine Sulfoxide Reductase A Antibody [PE], R&D Systems™
Código de producto. 30498469 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30498469 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30498469 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP336719PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Methionine Sulfoxide Reductase A Polyclonal antibody specifically detects Methionine Sulfoxide Reductase A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Methionine Sulfoxide Reductase A
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen cytosolic methionine-S-sulfoxide reductase, EC 1.8.4.11, methionine sulfoxide reductase A, peptide met (O) reductase, Peptide Met(O) reductase, peptide methionine sulfoxide reductase, Peptide-methionine (S)-S-oxide reductase, PMSR, Protein-methionine-S-oxide reductase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-235 of human Methionine Sulfoxide Reductase A (NP_036463.1).,, Sequence:, GNSASNIVSPQEALPGRKEQTPVAAKHHVNGNRTVEPFPEGTQMAVFGMGCFWGAERKFWVLKGVYSTQVGFAGGYTSNPTYKEVCSEKTGHAEVVRVVYQPEHMSFEELLKVFWENHDPTQGMRQGNDHGTQYRSAIYPTSAKQMEAALSSKENYQKVLSEHGFGPITTDIREGQTFYYAEDYHQQYLSKNPNGYCGLGGTGVSCPVGIKK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4482
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus