Learn More
Metapirileno, TRC
Código de producto. 30137658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137658 1 g 1 g
30009666 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137658 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2599981G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-80-5
Fórmula molecular C14 H19 N3 S
Peso molecular (g/mol) 261.39
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-2-pyridinyl-N2-(2-thienylmethyl)-, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thienylmethyl)- (9CI), Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]- (8CI), 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-thenylamino]pyridine, A 3322, AH 42, Dimethyl[2-[(pyridin-2-yl)[(thien-2-yl)methyl]amino]ethyl]amine, Histadryl, Lulamin, Metapyrilene, Methapyrilene, N,N-Dimethyl-N'-pyrid-2-yl-N'-2-thenylethylenediamine, N-(α-Pyridyl)-N-(α-thenyl)-N',N'-dimethylethylenediamine, Paradormalene, Pyrinistab, Pyrinistol, Rest-on, Restryl, Semikon, Sleepwell, Tenalin, Thenylene, Thenylpyramine, Thionylan
Nombre IUPAC N,N-dimetil-N'-piridina-2-il-N'-(tiofeno-2-ilmetil)etano-1,2-diamina
SMILES CN(C)CCN(Cc1cccs1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methapyrilene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3S/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.13
Porcentaje de pureza >95%