Learn More
Metanol, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15642580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
20 kg
25 L
160 kg
Tamaño de la unidad:
160 Kg
2.50 litro
20 Kg
25 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15642580 2.5 L 2.50 litro
15662580 25 L 25 litros
15652580 20 kg 20 Kg
15632580 160 kg 160 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15642580 Proveedor Fluka N.º de proveedor 242292.5L
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph Eur
Densidad 0,791 a 0,793 g/mL a 20 °C, 0,791 g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9 °C (48,2 °F)
Punto de ignición 725 °F
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 97,68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
Número UN 1230
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,7% (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.