Learn More
Metanol, puriss., ≥99,7% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, ≥ 99,7 % (GC)
56.00€
Productos 1
Código de producto Marca dimQuantity Packaging Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca dimQuantity Packaging Precio Cantidad y disponibilidad  
15672580
BIOPHARMA
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
24229-4X2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.