Learn More
Metanol, puriss., ≥99,7% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15672580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15672580 4 x 2.5 L Frasco de polietileno paquete de 4
1 options
Código de producto. 15672580 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 242294X2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Europea, ≥ 99,7 % (GC)
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98 °C
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph Eur
Color Incolora
Densidad 0,791 a 0,793 g/mL a 20 °C, 0,791 g/mL a 25 °C
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9 °C (48,2 °F)
Punto de ignición 725 °F
Envase Frasco de polietileno
Forma física Líquido
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 97,68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Punto de ebullición de 64,7 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,7% (GC)
Grado puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.