Learn More
Metanol, Bioreactivo, ≥99,93%, para secuenciación de proteínas, Solstice
Biorreactivo, adecuado para la secuenciación de proteínas,≥ 99,93 %
67.88€ - 126.47€
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Packaging | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Packaging | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
15615670
|
Honeywell-Burdick and Jackson
494437-1L |
77.00€ 67.88€ / 1 litros Ahorro 9.12€ 11% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15625670
|
Honeywell-Burdick and Jackson
494437-2L |
143.00€ 126.47€ / 2 litros Ahorro 16.53€ 11% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
Descripción
- Solstice desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
- A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Solstice continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes de laboratorios y producción farmacéutica
- Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.