Learn More
Metanol, Bioreactivo, ≥99,93%, para secuenciación de proteínas, Solstice
Código de producto. 15615670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15615670 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15625670 2 L Frasco de vidrio 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15615670 Proveedor Honeywell-Burdick and Jackson N.º de proveedor 4944371L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.00€
    67.88€ / 1 litros
    Ahorro 9.12€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Añadir a la cesta
Biorreactivo, adecuado para la secuenciación de proteínas,≥ 99,93 %
  • Solstice desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
  • A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Solstice continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes de laboratorios y producción farmacéutica
  • Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98 °C
Densidad 0,791 g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9 °C (48,2 °F)
Punto de ignición 725 °F
Olor Característica
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 410mmHg (50 °C), 97,68 mmHg (20 °C)
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Punto de ebullición de 65 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32,04 g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.93%