Learn More
Metanol, Bioreactivo, ≥99,93%, para secuenciación de proteínas, Solstice
Biorreactivo, adecuado para la secuenciación de proteínas,≥ 99,93 %
Marca:  Honeywell-Burdick and Jackson 494437-2L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15625670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    126.47€ / 2 litros
    Ahorro 16.53€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Descripción
Descripción
  • Solstice desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
  • A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Solstice continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes de laboratorios y producción farmacéutica
  • Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
Videos
SDS Documentos