Learn More
Metapneumovirus Nucleoprotein Antibody (hMPV123), Allophycocyanin, R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Metapneumovirus Nucleoprotein Monoclonal specifically detects Metapneumovirus Nucleoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Metapneumovirus Nucleoprotein |
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | hMPV123 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence |
| Formulación | PBS |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human MPV strain NCL-145 |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |