missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

metallothionein Antibody (2B5), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583237 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583237 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583237 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318262AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

metallothionein Monoclonal antibody specifically detects metallothionein in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno metallothionein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B5
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full length Pseudomonas aeruginosa Metallothionein protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.