Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío metálicos con bridas KF pequeñas
Código de producto. 10025301
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
10
16
25
DN 40
Longitud global (métrico):
25 cm
250 mm
25 cm
50 cm
50 cm
75 cm
100 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos Longitud global (métrico) unitSize
10025301 10 50 cm cada uno
10788601 16 25 cm cada uno
10324161 16 50 cm cada uno
10394251 25 50 cm cada uno
10384251 25 25 cm cada uno
10640682 DN 40 50 cm cada uno
10509341 25 100 cm cada uno
10046679 DN 40 100 cm cada uno
10292361 16 75 cm cada uno
10340742 DN 40 75 cm cada uno
10439312 25 75 cm cada uno
10528571 10 75 cm cada uno
10574132 10 100 cm cada uno
10633762 10 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10025301 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20673315
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción de conexión duradera para el laboratorio que sigue proporcionando flexibilidad.
  • Fabricada con acero inoxidable
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños y longitudes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Radio de torsión simple de 19
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material metálica
Longitud global (métrico) 50 cm
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Tamaño de los tubos 10
Tipo de producto Tubos de vacío