Learn More
Sampling Systems™ Raspadores de detección de metales
Código de producto. 17554716 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17554716 Azul paquete de 4
1 options
Código de producto. 17554716 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor M1019B110
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Los raspadores de detección de metales son ideales para trabajar con polvos, pastas, geles y gránulos en producción, industrias y laboratorios.
  • Están fabricados con un grado especial de PP resistente a productos químicos.
  • Toda la gama se fabrica en sala limpia y se envasa en una sala limpia de clase 7 (10 000).
  • Esto garantiza la pulcritud del producto.
  • El diseño robusto significa que se pueden utilizar durante años y años o como un producto de un solo uso directamente de la bolsa.
  • Simplemente desenvuélvalo y utilícelo.
  • El mango ergonómico significa que son fáciles de usar.
  • Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
  • Cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
  • La hoja de cuchilla de 110 mm de ancho es el tamaño estándar.
Especificaciones
Color Azul
Material Polipropileno
Anchura (métrico) 110 mm