Learn More
Chemsplash Gorro de trapeador con detección de metal y doble elástico
Código de producto. 30058390
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
21 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058390 21 in paquete de 1000
1 options
Código de producto. 30058390 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 3489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.47€
    66.26€ / paquete de 1000
    Ahorro 10.21€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
La gorra con detección de metales es un material de polipropileno azul no tejido y tiene una tira de metal agregada en la parte superior para usarla con detección de metales en la etapa de empaque.
Gorra de polipropileno
  • Tiras detectables de metales para la industria alimentaria
  • 21 in Tamaño
  • Doble costura
  • Libre de PFAS
Descripción: La gorra anti-metales detectable está hecha de polipropileno azul no tejido, con una tira de metal en la parte superior para usarla con detección de metales durante la etapa de empaque. Con doble costura para mayor resistencia, la gorra tiene un tamaño de 21 in con un borde elástico para un ajuste cómodo y seguro. Es adecuado para su uso en la industria alimentaria.
Especificaciones
Tipo de producto Gorro
Tamaño 21 in
Material Polipropileno
Color Azul
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí