Learn More
Vinilcloruro en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12972974 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12972974 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12972974 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P857620
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylchloride (C2H3CL)
Envase Ampolla
CAS 75-01-4
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2H3Cl
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C=CCl
Nombre IUPAC cloroeteno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 62.496
PubChem CID 6338
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:28509
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • vinyl chloride; chloroethylene 100ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, vinyl chloride