Learn More
Vinilcloruro en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12962974 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12962974 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12962974 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P857610
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinylchloride (C2H3CL)
Envase Ampolla
CAS 75-01-4
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2H3Cl
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C=CCl
Nombre IUPAC cloroeteno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 62.496
PubChem CID 6338
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:28509
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinylchloride [CAS:75-01-4] 10 ug/ml in Methanol (P857610)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol