Learn More
Butóxido de piperonilo en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12906423 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12906423 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12906423 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P848600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonyl butoxide
Envase Ampolla
CAS 51-03-6
Forma física Líquido
Fórmula molecular C19H30O5
Concentración 100 μg/ml
Número MDL MFCD00005842
Clave InChI FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución estándar orgánica de un solo componente
SMILES CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Nombre IUPAC 5-[2-(2-butoxietoxi)etoximetil]-6-propil-1,3-benzodioxol
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 338.44
PubChem CID 5794
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:32687
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperonyl butoxide 100ug/ml in Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol