Learn More
Dicloruro de paraquat en agua 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12962764 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12962764 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12962764 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P836380
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paraquat dichloride
Envase Ampolla(s)
CAS 1910-42-5
Fórmula molecular C12H14Cl2N2
Concentración 10mu;g/mL
Número MDL MFCD00150001
Clave InChI FIKAKWIAUPDISJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].C[N+]1=CC=C(C=C1)C1=CC=[N+](C)C=C1
Nombre IUPAC dicloruro de 1,1'-dimetil-[4,4'-bipiridina]-1,1'-dio
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 257.16
PubChem CID 15938
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:28786