Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metamitron |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 41394-05-2 |
| Fórmula molecular | C10H10N4O |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Clave InChI | VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazina-5-ona |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 202.217 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1 ML Metabolite Metamitron in Methanol 100µg/mL
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol