Learn More
Metaldehído en acetonitrilo 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12949903 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12949903 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12949903 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P831350
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaldehyde
Envase Ampolla(s)
CAS 9002-91-9
Fórmula molecular C8H16O4
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1OC(OC(OC(O1)C)C)C
Nombre IUPAC 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxocano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 176.212
PubChem CID 61021
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:81931
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Metaldehyde 100ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.