Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptachlor |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 76-44-8 |
| Fórmula molecular | C10H5Cl7 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Clave InChI | FRCCEHPWNOQAEU-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(C2C1C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 373.3 |
| PubChem CID | 3589 |
| Mostrar más |