Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptachlor-exo-epoxide |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 1024-57-3 |
| Fórmula molecular | C10H5Cl7O |
| Concentración | 100mu; g/mL |
| Clave InChI | ZXFXBSWRVIQKOD-GOWUZIGHSA-N |
| SMILES | C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 389.299 |
| PubChem CID | 94865622 |
| Mostrar más |