Learn More
Glifosato en agua 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12926823 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12926823 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12926823 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P827290
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyphosate
Envase Ampolla(s)
CAS 1071-83-6
Fórmula molecular C3H8NO5P
Concentración 10 μg/mL
Número MDL MFCD00055350
Clave InChI XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CNCP(O)(O)=O
Nombre IUPAC 2-[(fosfonoetilo)amino]ácido acético
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:27744